SAB5702359
Anti-PFKM Antibody, clone 4Z7X1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ATP-PFK, GSD7, PFK-1, PFK1, PFKA, PFKX, PPP1R122
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4Z7X1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
90 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
3 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
FVHEGYQGLVDGGDHIKEATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAYNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADTFRSEWSDLLSDLQKAGKITDEEA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PFKM(5213)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1