SAB5702168
Anti-ACTN3 Antibody, clone 4H7E6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
actinin, alpha 3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4H7E6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
103 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.6 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DRLEGDHQLLQESLVFDNKHTVYSMEHIRVGWEQLLTSIARTINEVENQVLTRDAKGLSQEQLNEFRASFNHFDRKQNGMMEPDDFRACLISMGYDLGEVE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTN3(89)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1