SAB5600057
Anti-p38 MAPK Phospho (pT180/pY182) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM243, purified immunoglobulin
367,00 €
About This Item
367,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM243, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Informations sur le gène
human ... MAPK14(1432)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable