SAB5300265
Monoclonal Anti-Cytokeratin 5 antibody produced in mouse
clone 1E1, ascites fluid
Synonyme(s) :
CK5, K5, KRT5, KRT5A
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E1, monoclonal
Poids mol.
62.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT5(3852)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against Cytokeratin 5
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable