SAB4700749
Monoclonal Anti-PRR7 / TRAP3 antibody produced in mouse
clone TRAP3/10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TRAP3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRAP3/10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... PRR7(80758)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable