SAB4503802
Anti-phospho-BTK (pTyr551) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AGMX1, Anti-AT, Anti-ATK, Anti-BPK, Anti-IGHD3, Anti-IMD1, Anti-PSCTK1, Anti-XLA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 76 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr551)
Informations sur le gène
human ... BTK(695)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 516-565
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable