SAB4501902
Anti-MMP14 (Cleaved-Tyr112) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
MATRIX METALLOPROTEINASE 14, MEMBRANE-TYPE, MEMBRANE-TYPE MATRIX METALLOPROTEINASE 1, MT1-MMP, matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted)
460,00 €
About This Item
460,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 53 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Tyr112)
Informations sur le gène
human ... MMP14(4323)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 93-142
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable