SAB4301494
Anti-phospho-Estrogen Receptor-β (pSer105) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ESR2, ESTRB, Estrogen receptor beta, NR3A2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
59 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_001035365.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ESR2(2100)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable