SAB4300438
Anti-ZAP70 (Ab-493) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FLJ17670 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ17679 antibody produced in rabbit, Anti-SRK antibody produced in rabbit, Anti-STD antibody produced in rabbit, Anti-zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~70 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(S-Y-Y-T-A)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZAP70(7535)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable