SAB4200835
Anti-FAT10 (human specific) antibody, Mouse monoclonal
clone FAT10-10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
GABBR1, UBD, Ubiquitin D
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FAT10-10, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HepG2 treated with TNF-α& IFNG& MG-132 whole cell extract.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBD(10537)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable