SAB4200814
Anti-TIMP2 antibody, Mouse monoclonal
clone TM8, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
CSC-21K, Metalloproteinase inhibitor 2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TM8, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using HEK-293 over expressing human TIMP2 cells extract.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMP2(7077)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable