Principaux documents
SAB1412351
Sigma-Aldrich
ANTI-HMX2 antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
H6L, HMX2, Nkx5-2
100 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.63 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HMX2(3167)
Immunogène
HMX2 (NP_005510, 125 a.a. ~ 224 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PAGSPSPGSERPRDGGAERQAGAAKKKTRTVFSRSQVYQLESTFDMKRYLSSSERACLASSLQLTETQVKTWFQNRRNKWKRQLSAELEAANMAHASAQT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable