Principaux documents
SAB1411680
Sigma-Aldrich
Anti-CREB5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CRE-BPA
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 56.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CREB5(9586)
Description générale
The product of this gene belongs to the CRE (cAMP response element)-binding protein family. Members of this family contain zinc-finger and bZIP DNA-binding domains. The encoded protein specifically binds to CRE as a homodimer or a heterodimer with c-Jun or CRE-BP1, and functions as a CRE-dependent trans-activator. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
CREB5 (NP_878901.2, 1 a.a. ~ 508 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIYEESKMNLEQERPFVCSAPGCSQRFPTEDHLMIHRHKHEMTLKFPSIKTDNMLSDQTPTPTRFLKNCEEVGLFSELDCSLEHEFRKAQEEESSKRNISMHNAVGGAMTGPGTHQLSSARLPNHDTNVVIQQAMPSPQSSSVITQAPSTNRQIGPVPGSLSSLLHLHNRQRQPMPASMPGTLPNPTMPGSSAVLMPMERQMSVNSSIMGMQGPNLSNPCASPQVQPMHSEAKMRLKAALTHHPAAMSNGNMNTMGHMMEMMGSRQDQTPHHHMHSHPHQHQTLPPHHPYPHQHQHPAHHPHPQPHHQQNHPHHHSHSHLHAHPAHHQTSPHPPLHTGNQAQVSPATQQMQPTQTIQPPQPTGGRRRRVVDEDPDERRRKFLERNRAAATRCRQKRKVWVMSLEKKAEELTQTNMQLQNEVSMLKNEVAQLKQLLLTHKDCPITAMQKESQGYLSPESSPPASPVPACSQQQVIQHNTITTSSSVSEVVGSSTLSQLTTHRTDLNPIL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable