Principaux documents
SAB1410999
Sigma-Aldrich
Anti-CPVL antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HVLP, MGC10029
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 54.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CPVL(54504)
Description générale
The protein encoded by this gene is a carboxypeptidase and bears strong sequence similarity to serine carboxypeptidases. Carboxypeptidases are a large class of proteases that act to cleave a single amino acid from the carboxy termini of proteins or peptides. The exact function of this protein, however, has not been determined. At least two alternatively spliced transcripts which encode the same protein have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogène
CPVL (AAH16838.1, 1 a.a. ~ 476 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGAMWKVIVSLVLLMPGPCDGLFRSLYRSVSMPPKGDSGQPLFLTPYIEAGKIQKGRELSLVGPFPGLNMKSYAGFLTVNKTYNSNLFFWFFPAQIQPEDAPVVLWLQGGPGGSSMFGLFVEHGPYVVTSNMTLRDRDFPWTTTLSMLYIDNPVGTGFSFTDDTHGYAVNEDDVARDLYSALIQFFQIFPEYKNNDFYVTGESYAGKYVPAIAHLIHSLNPVREVKINLNGIAIGDGYSDPESIIGGYAEFLYQIGLLDEKQKKYFQKQCHECIEHIRKQNWFEAFEILDKLLDGDLTSDPSYFQNVTGCSNYYNFLRCTEPEDQLYYVKFLSLPEVRQAIHVGNQTFNDGTIVEKYLREDTVQSVKPWLTEIMNNYKVLIYNGQLDIIVAAALTERSLMGMDWKGSQEYKKAEKKVWKIFKSDSEVAGYIRQVGDFHQVIIRGGGHILPYDQPLRAFDMINRFIYGKGWDPYVG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable