Principaux documents
SAB1406700
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH4A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ALDH4, P5CD, P5CDh, P5CDhL, P5CDhS
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~61.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALDH4A1(8659)
Description générale
This protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. This enzyme is a mitochondrial matrix NAD-dependent dehydrogenase which catalyzes the second step of the proline degradation pathway, converting pyrroline-5-carboxylate to glutamate. Deficiency of this enzyme is associated with type II hyperprolinemia, an autosomal recessive disorder characterized by accumulation of delta-1-pyrroline-5-carboxylate (P5C) and proline. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
ALDH4A1 (NP_003739.2, 1 a.a. ~ 563 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLPAPALRRALLSRPWTGAGLRWKHTSSLKVANEPVLAFTQGSPERDALQKALKDLKGRMEAIPCVVGDEEVWTSDVQYQVSPFNHGHKVAKFCYADKSLLNKAIEAALAARKEWDLKPIADRAQIFLKAADMLSGPRRAEILAKTMVGQGKTVIQAEIDAAAELIDFFRFNAKYAVELEGQQPISVPPSTNSTVYRGLEGFVAAISPFNFTAIGGNLAGAPALMGNVVLWKPSDTAMLASYAVYRILREAGLPPNIIQFVPADGPLFGDTVTSSEHLCGINFTGSVPTFKHLWKQVAQNLDRFHTFPRLAGECGGKNFHFVHRSADVESVVSGTLRSAFEYGGQKCSACSRLYVPHSLWPQIKGRLLEEHSRIKVGDPAEDFGTFFSAVIDAKSFARIKKWLEHARSSPSLTILAGGKCDDSVGYFVEPCIVESKDPQEPIMKEEIFGPVLSVYVYPDDKYKETLQLVDSTTSYGLTGAVFSQDKDVVQEATKVLRNAAGNFYINDKSTGSIVGQQPFGGARASGTNDKPGGPHYILRWTSPQVIKETHKPLGDWSYAYMQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable