Principaux documents
SAB1406684
Sigma-Aldrich
Anti-CDC14B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CDC14B3, Cdc14B1, Cdc14B2, hCDC14B
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~54.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC14B(8555)
Catégories apparentées
Description générale
The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein tyrosine phosphatase family. This protein is highly similar to Saccharomyces cerevisiae Cdc14, a protein tyrosine phosphatase involved in the exit of cell mitosis and initiation of DNA replication, which suggests the role in cell cycle control. This protein has been shown to interact with and dephosphorylates tumor suppressor protein p53, and is thought to regulate the function of p53. Alternative splice of this gene results in 3 transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogène
CDC14B (ENSP00000265659, 1 a.a. ~ 471 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRKSERRSSWAAAPPCSRRCSSTSPGVKKIRSSTQQDPRRRDPQDDVYLDITDRLCFAILYSRPKSASNVHYFSIDNELEYENFYADFGPLNLAMVYRYCCKINKKLKSITMLRKKIVHFTGSDQRKQANAAFLVGCYMVIYLGRTPEEAYRILIFGETSYIPFRDAAYGSCNFYITLLDCFHAVKKAMQYGFLNFNSFNLDEYEHYEKAENGDLNWIIPDRFIAFCGPHSRARLESGYHQHSPETYIQYFKNHNVTTIIRLNKRMYDAKRFTDAGFDHHDLFFADGSTPTDAIVKEFLDICENAEGAIAVHCKAGLGRTGTLIACYIMKHYRMTAAETIAWVRICRPGSVIGPQQQFLVMKQTNLWLEGDYFRQKLKGQENGQHRAAFSKLLSGVDDISINGVENQDQQEPEPYSDDDEINGVTQGDRLRALKSRRQSKTNAIPLTDGWLSQAVTFLDRLLIWLGIHKD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable