Key Documents
SAB1405136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF125, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20456, MGC21737, TRAC1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF125(54941)
Description générale
This gene encodes a novel E3 ubiquitin ligase that contains an N-terminal RING finger domain. The encoded protein may function as a positive regulator in the T-cell receptor signaling pathway. (provided by RefSeq)
Immunogène
RNF125 (NP_060301, 143 a.a. ~ 231 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FCQRELYEDSLLDHCITHHRSERRPVFCPLCRLIPDENPSSFSGSLIRHLQVSHTLFYDDFIDFNIIEEALIRRVLDRSLLEYVNHSNT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable