Principaux documents
SAB1403391
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB34, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
RAB39, RAH
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (i)
Clone:
3A5, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
indirect ELISA: suitable
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.01 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB34(83871)
Description générale
RAB proteins, like RAB34, are small GTPases that regulate vesicle budding, docking, and fusion along endocytosis and exocytosis pathways (Chen et al., 2003 [PubMed 12684051]).[supplied by OMIM
Immunogène
RAB34 (NP_114140.2, 170 a.a. ~ 259 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSTPAQYALMEKDALQVAQEMKAEYWAVSSLTGENVREFFFRVAALTFEANVLAELEKSGARRIGDVVRINSDDSNLYLTASKKKPTCCP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable