Documents
SAB1400850
Sigma-Aldrich
Anti-C17orf66 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ32830
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
C17orf66 (AAH33734, 1 a.a. ~ 219 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAYEKSTDISDVSRSMFLYPWLEYPDKTKELRKAMAPVHLPLSCYQMPKEEFPPSPECWRQHPSKPNSVPYCYFKKPEIYTHWHDLYDQREEREAEKMLRKMRDDCRYIKEVHQTHIKMFHLPMSKLTIKSEMRSRPLEPTQDPLKWQRLRELTKSLESPREDEQFYAAQALGCLRISDKFVMEALQQVVSLRTAGVQERRKQGLRCVACGHRRGSPGC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable