S7896
Syringaldazine
indicator for laccase and peroxidase activity, ≥98% (TLC), powder or crystals
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
About This Item
Produits recommandés
product name
Syringaldazine, indicator for laccase and peroxidase activity
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder or crystals
Pf
209-210 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble, slightly hazy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(\C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-23-13-5-11(6-14(24-2)17(13)21)9-19-20-10-12-7-15(25-3)18(22)16(8-12)26-4/h5-10,21-22H,1-4H3/b19-9+,20-10+
Clé InChI
YARKTHNUMGKMGS-LQGKIZFRSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Laccase, a biocatalyst, oxidizes aromatic compounds with molecular oxygen reduction, making it useful in various applications.