Principaux documents
R0759
Sigma-Aldrich
RNA Polymerase from Salmonella enterica serotype typhimurium, SP6-infected
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SP6 RNA Polymerase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for molecular biology
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
10000-50000 units/mL
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
nonspecific endonuclease, absence of activity (after 20 hour incubation)
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bacteriophage SP6 ... SP6p08(1481778)
Description générale
Sp6 Polymerase is a DNA-dependent RNA polymerase with high specific activity for the bacteriophage Sp6 promoter. The enzyme is efficient in transcribing large quantities of RNA from the DNA sequence (polylinker) downstream from the promoter. Simultaneous transcription by Sp6 and Sp7 polymerases may occur without interfering with each other.
Application
Suitable for:
  • Synthesis of labeled and unlabeled RNA transcripts
  • RNase protection assays
  • Generating RNA transcripts for in vitro translation
  • Use in in vitro transcription of RNA transcripts, antisense RNA (from reversed cloned DNA insert), and biologically active mRNA
Composants
Protease is supplied in a solution of 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl (pH 7.9), 0.1 mM EDTA, 0.1% Triton X-100, 1 mM DTT, and 50% (v/v) glycerol.
Définition de l'unité
One unit will catalyze the incorporation of 1 nmol of rNTP into acid-precipitable material in 60 min at 37 °C.
Remarque sur l'analyse
Activity assay: 40 mM Tris-HCl, pH 7.9, 6 mM MgCl2, 4 mM spermidine, 10 mM DTT, 0.5 μM each rNTP + 10 μCi α-32P-UTP, 3-10 units of enzyme, and 1 μg of a 350 bp template are incubated for 10 min at 37 °C in a total volume of 100 μl. Typical results are ≥50% incorporation of labeled nucleotide into ≥90% full-length transcript.
Autres remarques
Sp6 polymerase exhibits 30% more activity at 40°C than at 37°C.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
D A Melton et al.
Nucleic acids research, 12(18), 7035-7056 (1984-09-25)
A simple and efficient method for synthesizing pure single stranded RNAs of virtually any structure is described. This in vitro transcription system is based on the unusually specific RNA synthesis by bacteriophage SP6 RNA polymerase which initiates transcription exclusively at
E T Schenborn et al.
Nucleic acids research, 13(17), 6223-6236 (1985-09-11)
The in vitro synthesis of extraneous RNA sequences by SP6 and T7 RNA polymerases from specific DNA templates is described. Transcription of templates prepared by digestion with restriction enzymes that leave 3' protruding ends resulted in the production of significant
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 18-18 (1989)
M R Green et al.
Cell, 32(3), 681-694 (1983-03-01)
To study the mechanisms of RNA splicing we have synthesized beta-globin mRNA precursors by in vitro transcription using a plasmid in which a human beta-globin gene is fused to an efficient bacteriophage promoter. The structural requirements for accurate splicing of