Principaux documents
PZ0132
Sigma-Aldrich
SC-51322
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[3-[(2-furanylmethyl)thio]-1-oxopropyl]hydrazide
5 MG
96,60 €
25 MG
300,00 €
96,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
96,60 €
25 MG
300,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H20ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
96,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCSCc4ccco4)c2c1
InChI
1S/C22H20ClN3O4S/c23-16-7-8-20-18(12-16)26(13-15-4-1-2-6-19(15)30-20)22(28)25-24-21(27)9-11-31-14-17-5-3-10-29-17/h1-8,10,12H,9,11,13-14H2,(H,24,27)(H,25,28)
Clé InChI
CQBVTZDISUKDSX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SC-51322 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research