PLA0114
Rabbit anti-mTOR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FLJ44809, FRAP, FRAP1, FRAP2, Mechanistic target of rapamycin, RAFT1, RAPT1, SKS, dJ576K7.1 (FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1), mTOR, mammalian target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, rapamycin target protein, rapamycin target protein 1
329,00 €
About This Item
329,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_004949.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... mTOR(2475)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable