P7780
Propionylpromazine hydrochloride
Synonyme(s) :
Propiopromazine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ZFWVWZODBGTOIL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable