P4360
Monoclonal Anti-p107 antibody produced in mouse
clone KAB6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CP107, Anti-PRB1, Anti-p107
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KAB6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 107 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using human C33A cervical carcinoma cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBL1(5933)
mouse ... Rbl1(19650)
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable