P2092
Monoclonal Anti-p27Kip1 antibody produced in mouse
clone DCS-72, ascites fluid
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCS-72, monoclonal
Poids mol.
antigen 27 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, rat, monkey, canine, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:200 using extract of cultured mouse fibroblast line NIH3T3
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN1B(1027)
mouse ... Cdkn1b(12576)
rat ... Cdkn1b(83571)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable