Documents
P1849
Supelco
Pinacidil monohydrate
Synonyme(s) :
(±)-N-Cyano-N′-4-pyridinyl-N″-(1,2,2-trimethylpropyl)guanidine monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19N5 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Chaîne SMILES 
O.CC(N\C(Nc1ccncc1)=N\C#N)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H19N5.H2O/c1-10(13(2,3)4)17-12(16-9-14)18-11-5-7-15-8-6-11;/h5-8,10H,1-4H3,(H2,15,16,17,18);1H2
Clé InChI
AFJCNBBHEVLGCZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potassium channel activator; antihypertensive