P183
(+)-PD 128,907 hydrochloride
>97%, solid
Synonyme(s) :
(+)-(4aR,10bR)-3,4,4a,10b-Tetrahydro-4-propyl-2H,5H-[1]benzopyrano[4,3-b]-1,4-oxazin-9-ol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>97%
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
ethanol: >10 mg/mL
DMSO: 18 mg/mL
H2O: 9 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1COc3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H19NO3.ClH/c1-2-5-15-6-7-17-14-11-8-10(16)3-4-13(11)18-9-12(14)15;/h3-4,8,12,14,16H,2,5-7,9H2,1H3;1H/t12-,14-;/m1./s1
Clé InChI
DCFXOTRONMKUJB-QMDUSEKHSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD3(1814)
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable