P1060
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
~95%
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidyl-L-serine, dioleoyl sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
~95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C42H78NO10P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49)/b19-17-,20-18-/t38-,39-/m0/s1
Clé InChI
WTBFLCSPLLEDEM-MDZJKYSESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable