Documents
N0251
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
suitable for liquid scintillation spectrometry, crystalline
Synonyme(s) :
α-NPO
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.31
Numéro Beilstein :
210666
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
crystalline
Couleur
light green
Adéquation
suitable for liquid scintillation spectrometry
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H13NO/c1-2-8-15(9-3-1)18-13-20-19(21-18)17-12-6-10-14-7-4-5-11-16(14)17/h1-13H
Clé InChI
WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable