Documents
L9128
SAFC
N-Lignoceroyldihydroglucocerebroside
Synonyme(s) :
1-O-(β-D-Glucopyranosyl)-n-tetracosanoyl-DL-dihydrosphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H95NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
814.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Composition
Sphingolipid content, ~99% (by TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable