Key Documents
L7020
Sigma-Aldrich
Calcium levulinate dihydrate
Synonyme(s) :
γ-Ketovaleric acid calcium salt, 4-Oxopentanoic acid calcium salt, Levulinic acid calcium salt dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.16
Numéro Beilstein :
3764203
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable