L1000
Lithium D-lactate
95-100%
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, D-Lactic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95-100%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
Clé InChI
GKQWYZBANWAFMQ-HSHFZTNMSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable