I2533
Anti-phospho-Insulin Receptor Substrate-1 (pSer312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-phospho-IRS-1(pSer312)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1000 using stimulated CHO cell line
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Anti-phospho-IRS-1 (pSer312) specifically recognizes human IRS-1 (pSer312). It may react with mouse and rat (100% homology) IRS-1.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable