H8885
Hydroxyzine dihydrochloride
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
Clé InChI
ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable