GERPN8511
Nucleon PhytoPure
Cytiva RPN8511, pack of 50 × 1.0 g
573,00 €
About This Item
573,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 50 × 1.0 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN8511
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- PhytoPure resin binds plant polysaccharides ensuring high yields of high-quality plant genomic DNA in only 1 h.
- Two kit sizes provide economical scale-up using the same phenol-free protocol.
Stockage et stabilité