GE29-0181-84
HiPrep™ Phenyl High Performance16/10
Cytiva 29-0181-84, pack of 1 column
862,00 €
About This Item
862,00 €
Produits recommandés
ligand
phenyl
Conditionnement
pack of 1 column
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29-0181-84
Paramètres
1-5 ml/min flow rate
44 psi
Taille du lit
16 mm × 100 mm
D.I. de la colonne
16 mm
Matrice
6% cross-linked agarose
Taille des particules
24-44 μm
Taille moy. des particules
34 μm
cleaning
2-14
Plage de travail
3-13
Adéquation
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Aromatic HIC resin for intermediate purification and polishing.
- Selectivity similar to Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (Low Sub) but higher resolution due to the smaller 34 µm bead size.
- Provides fast, easy high-capacity separations in a convenient format.
Stockage et stabilité