G9659
GBR 12935 dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
1-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 20 mg/mL (with warming)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].C(CN1CCN(CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)Cc4ccccc4
InChI
1S/C28H34N2O.2ClH/c1-4-11-25(12-5-1)13-10-18-29-19-21-30(22-20-29)23-24-31-28(26-14-6-2-7-15-26)27-16-8-3-9-17-27;;/h1-9,11-12,14-17,28H,10,13,18-24H2;2*1H
Clé InChI
NQWRSILGEXNJIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable