G5755
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly
Synonyme(s) :
Glycyl-glycyl-glycyl-glycyl-glycine, Pentaglycine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H17N5O6/c11-1-6(16)12-2-7(17)13-3-8(18)14-4-9(19)15-5-10(20)21/h1-5,11H2,(H,12,16)(H,13,17)(H,14,18)(H,15,19)(H,20,21)
Clé InChI
MXHCPCSDRGLRER-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable