G1876
L-Glutamic acid γ-ethyl ester
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid 5-ethyl ester
About This Item
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-2-12-6(9)4-3-5(8)7(10)11/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
XMQUEQJCYRFIQS-YFKPBYRVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable