G0777
Ginsenoside-Rb1 from Panax ginseng (Korean ginseng) root
triterpenoid saponin, ≥98% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant root (Panax ginseng)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤10% water (Karl Fischer)
Couleur
white to yellow cast
Pf
186 - 188 °C ((367 - 370 °F ))
Solubilité
methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1
Clé InChI
GZYPWOGIYAIIPV-JBDTYSNRSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable