Principaux documents
EP5427707000
Eppendorf® Rotor Lid
for F-45-17-17-Cyro
1 EA
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
167,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for F-45-17-17-Cyro
Fabricant/nom de marque
5427707000
Eppendorf® 5427707000
Eppendorf®
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5430 R
for use with 5430
Description générale
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG