Documents
EP0030132513
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
white plate, skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
conical bottom white wells
white plate
Caractéristiques
skirt
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030132513
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 well
Volume de travail
150 μL
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG