D8942
Dichlorophenyl-ABA
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-[(3,5-Dichlorophenyl)amino]benzoic acid
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ~18 mg/mL at ~60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)cc(Cl)c2
InChI
1S/C13H9Cl2NO2/c14-8-5-9(15)7-10(6-8)16-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Clé InChI
FNGSQOJHNAYHAT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TTR(7276)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable