Documents
D7689
Sigma-Aldrich
Diquine
≥98%, solid
Synonyme(s) :
1-6-Hexamethylene-bis-(3-benzylquinuclidium)chloride tetrahydrate, Qualidil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H50Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
557.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥98%
Forme
solid
InChI
1S/C34H50N2.2ClH/c1(9-19-35-21-15-31(16-22-35)33(27-35)25-29-11-5-3-6-12-29)2-10-20-36-23-17-32(18-24-36)34(28-36)26-30-13-7-4-8-14-30;;/h3-8,11-14,31-34H,1-2,9-10,15-28H2;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
WOUMHLGSMDVJHS-UHFFFAOYSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
A nicotinic cholinoreceptor antagonist at the neuromuscular junction; curare-like ganglioblocker.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable