Key Documents
D0528
Sigma-Aldrich
Deoxyrhapontin from rhubarb root
~99%
Synonyme(s) :
3,5-Dihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H24O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Pureté
~99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable