CLS5641P250
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 250 mL, with 19/26 tapered PP stopper
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
long
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Conditionnement
pack of 1
case of 5
Fabricant/nom de marque
Corning 5641P-250
H × D.E.
225 mm × 84 mm
Taille
250 mL