Principaux documents
CLS353802
Corning® Primaria Cell Culture Dish
W × L 60 mm × 15 mm, standard style
Synonyme(s) :
plastic cell culture dish
200 EACH
292,00 €
292,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 EACH
292,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.14
292,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Fabricant/nom de marque
Corning 353802
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Larg. × L
60 mm × 15 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.