Documents
CLLS1214
Sigma-Aldrich
MCF10A CELLS HER2 (-/-) EXON 2
human female maMilliporeary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
MCF10A CELLS HER2 (-/-) EXON 2,
Source biologique
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
Description générale
MCF10A CELLS HER2 (-/-) EXON 2 are pre-neoplastic mammary epithelial cells from a human adult female with a ZFN modification.
This cell line was derived from ATCC Catalog No. CRL-10317.
Application
Media Renewal changes two to three times per week.
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:3-1:8
The base medium for this cell line is Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F-12, Cat. No. 51448C. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: horse serum, Cat. No. H1270, to a final concentration (v/v) of 5%; cholera toxin, Cat. No. C8052, to a final concentration of 1 ng/mL; human insulin, Cat. No. I9278, to a final concentration of 10 ug/mL; epidermal growth factor, Cat. No. E9644, to a final concentration of 10 ng/mL; and hydrocortisone, Cat. No. H6909, to a final concentration of 0.5 ug/mL.
Cell freezing medium - DMSO 1X, Cat. No. C6164.
Caractéristiques et avantages
These MCF10A cells are adherent with a doubling time of approx. 20 hours
Zinc finger nuclease (ZFN) modification on chromosome 17q21.1
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • MCF10A CELLS HER2 (-/-) EXON 2 1 vial
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable