Documents
C9887
Sigma-Aldrich
Chloramine-T hydrate
Synonyme(s) :
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.64 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
167-170 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: >100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
Clé InChI
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of factor Xa inhibitors as novel anticoagulants
Reagent for the iodination of proteins.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Radioiodination of proteins by the use of the chloramine-T method.
P J McConahey et al.
Methods in enzymology, 70(A), 210-213 (1980-01-01)